Learn More
Texwipe™ AlphaLite™ Wischtücher aus Polyester
Für Anwendungen der ISO-Klasse 5 bis 6
Marke:  Texwipe™ TX1008
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15782386
  • 67.25 CHF / 150 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für Anwendungen der ISO-Klasse 5 bis 6
  • Leichter gestricktes Wischtuch aus 100 % Endlosfaser-Polyester
  • Ausgezeichnete wirtschaftliche Wahl für das Wischen
  • Im Reinraum gewaschen, für die niedrigsten Kontaminationsgrade
  • Hervorragender Auslaufschutz und allgemeine Reinigungseigenschaften
Bestellinformation
Erhältlich gestapelt oder in Großpackungen mit zwei Innenbeuteln mit 75 Wischtüchern. Basisgewicht: 121 g/m2.
Spezifikation
Spezifikation
AlphaLite™ Wischtücher
22,9 cm
22,9 cm
121
Gestrickt
Reinraum
9 in.
9 in.
Polyester
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 und OHSAS 18001:1999
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
150 Wischtücher/Packung
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Texwipe™ AlphaLite™ Wischtücher aus Polyester > Größe: 9 X 9 in.