Learn More
Invitrogen™ Alpha-Synuclein [pS129] Human ProcartaPlex™ Simplex Kit
Das ProcartaPlex Simplex-Kit für humanes Alpha-Synuclein [pS129] dient zur Messung des Alpha-Synuclein [pS129]-Proteins und ist mit anderen Simplex-Kits kombinierbar, sodass Anwender ihr eigenes Multiplex-Panel zur Nutzung mit der Luminex xMAP Technologie für die Proteindetektion/-quantifizierung erstellen können.
Marke: Invitrogen™ EPX010-12361-901
Beschreibung
- Das Kit misst Alpha-Synukleinin [pS129]-Protein
- Entwickelt für die Kombination mit anderen Simplex Kits\
- Anwender können ein eigenes Multiplex-Panel erstellen, das die Luminex xMAP-Technologie für die Proteindetektion/-quantifizierung nutzt
- Bei Kombination mehrerer Simplex Kits (d. h. wenn kein vorkonfiguriertes Multiplex-Panel verwendet wird), wird für jede Assay-Platte unabhängig von der Plex-Größe nur ein Pufferkit (gesondert erhältlich) benötigt
Spezifikation
Simplex-Kit | |
Human | |
Alpha-Synucein | |
Siehe Analysezertifikat | |
Luminex Geräte | |
NACP, PARK1 | |
SNCA | |
< 15% | |
Synuclein | |
Serum, Plasma: 25 μl; CCS: 50 μl | |
1 Fläschchen Erfassungs-Beads (50x) 1 Fläschchen biotinylierte Detektionsantikörper (50x) 2 Fläschchen NHP-Standard-Mischung A (gefriergetrocknet) Bei 2 - 8 °C lagern. |
|
Neurobiology |
96 Tests | |
Kombinierbar | |
Alpha-Synuclein [pS129][39] | |
Simplex-Kit | |
SNCA | |
6622 | |
< 15% | |
ProcartaPlex™ | |
Serum, Plasma, Zellkulturüberstände | |
P37840 | |
Nasseis |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
422036-002 | Analysenzertifikat | 16/10/2024 | EPX010-12361-901 |
422036-001 | Analysenzertifikat | 27/08/2024 | EPX010-12361-901 |