Learn More
Alpha-(p-Toluensulfonyl)-4-Fluorobenzynisril, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 15469915
Alpha-(p-Toluensulfonyl)-4-Fluorobenzynisril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15469915
250 mg
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Artikelnummer. 15469915
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H52580.MD
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 165806-95-1
Summenformel C15H12FNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 289.32
MDL-Nummer MFCD03787932
InChI-Schlüssel UXCQPEDHCCJBNL-UHFFFAOYNA-N
Synonym a-tosyl-4-fluorobenzyl isocyanide, 1-fluoro-4-isocyano tosyl methyl benzene, alpha-p-toluenesulfonyl-4-fluorobenzylisonitrile, a-p-toluenesulfonyl-4-fluorobenzylisonitrile, 4-fluorophenyl isocyano methyl 4-methylphenyl sulphone, alpha-4-methylphenyl sulphonyl-4-fluorobenzylisonitrile, alpha-tosyl-4-fluorobenzyl isocyanide, alpha-p-toluenesulfonyl-4-fluorobezylisonitrile, 1-4-fluorophenyl-1-tosyl methyl isocyanide
PubChem CID 10827289
IUPAC-Name 1-[(4-Fluorphenyl)-isocyanomethyl]sulfonyl-4-methylbenzol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C([N+]#[C-])C1=CC=C(F)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha-(p-Toluenesulfonyl)-4-fluorobenzylisonitrile
Menge 250 mg
Formelmasse 289.32
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA17X052 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog Number
ChargennummerJ28W055 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog Number
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Alpha-(p-Toluensulfonyl)-4-Fluorobenzynisril, 97 %, Thermo Scientific™ >