Learn More
alpha-Methylbenzylzinkchlorid, 0.5 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen
Click to view available options
Menge:
50 mL
Verpackung:
ChemSeal™ Flaschen
Packungsgröße:
50 Milliliter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Hilft bei der Synyhesis der heterotaktischen Polymilchsäure aus Rac-Lactid.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Unter trockenem Schutzgas handhaben. Luftempfindlich. Fern von starken Basen und Ox ... aufbewahren
Hilft bei der Synyhesis der heterotaktischen Polymilchsäure aus Rac-Lactid.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Unter trockenem Schutzgas handhaben. Luftempfindlich. Fern von starken Basen und Ox ... aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | alpha-Methylbenzylzinc chloride |
CAS | 117892-77-0 |
Farbe | Schwarz bis gelb |
Dichte | 0.965 g/mL |
Verpackung | ChemSeal™ Flaschen |
Summenformel | C8H9BrZn |
MDL-Nummer | MFCD01311436 |
Menge | 50 mL |
UN-Nummer | UN3399 |
Empfindlichkeit | Air sensitive |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
alpha-Methylbenzylzinkchlorid, 0.5 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur