Learn More
alpha-Methylacyl-CoA Racemase/AMACR Antibody (AMACR/8350R), Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-20847APC
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
alpha-Methylacyl-CoA Racemase/AMACR Monoclonal antibody specifically detects alpha-Methylacyl-CoA Racemase/AMACR in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
alpha-Methylacyl-CoA Racemase/AMACR | |
Monoclonal | |
APC | |
2-methylacyl-CoA racemase, alpha-methylacyl-CoA racemase, CBAS4, EC 5.1.99.4, RACE, RM | |
Recombinant full-length human alpha-Methylacyl-CoA Racemase/AMACR protein | |
0.1 mL | |
Lipid and Metabolism, Prostate Cancer, Signal Transduction | |
23600 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG κ |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
AMACR/8350R | |
PBS | |
Rabbit | |
Protein A or G purified | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
alpha-Methylacyl-CoA Racemase/AMACR Antibody (AMACR/8350R), Allophycocyanin, Novus Biologicals™ > 0.1 mL, APC
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur