missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
alpha-Fetoprotein/AFP Antibody (5H7), DyLight 680, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Bio-Techne NB120-10072FR
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
alpha-Fetoprotein/AFP Monoclonal specifically detects alpha-Fetoprotein/AFP in Human samples. It is validated for ELISA, Sandwich ELISA.
Spezifikation
alpha-Fetoprotein/AFP | |
Monoclonal | |
DyLight 680 | |
50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
AFP | |
Full length protein (purified) (Human). | |
0.2 mL | |
Cancer, Cancer Stem Cells, GPCR, Stem Cell Markers, Tumor Biomarkers | |
174 | |
Human | |
Purified |
ELISA | |
5H7 | |
ELISA, Sandwich ELISA | |
Alpha-1-fetoprotein, Alpha-fetoglobulin, alpha-fetoprotein, FETA, HP, HPAFP | |
Mouse | |
Protein A purified | |
RUO | |
Primary | |
No cross-reaction with human albumin. | |
Store at 4C in the dark. | |
IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
alpha-Fetoprotein/AFP Antibody (5H7), DyLight 680, Novus Biologicals™ > 0.2mL; DyLight 680
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur