Learn More
alpha-D-Lactose Monohydrat
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Beschreibung
alpha-D-Lactose monohydrate is used as a carrier and stabiliser of aromas, pharmaceutical products, Food industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Wasserlöslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | alpha-D-Lactose monohydrate |
Schmelzpunkt | 207°C to 211°C (decomposition) |
Dichte | 1.525 |
Geruch | Geruchsneutral |
Menge | 1000 g |
Beilstein | 3768231 |
Merck Index | 14,5343 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Optische Drehung | +52° (c=4.5 in water, 22h) |
Formelmasse | 360.32 (342.30 Anhydrous) |