Learn More
Thermo Scientific Chemicals α-D(+)-Glucose, ≥99 %, wasserfrei
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
25 kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | α-D(+)-Glucose |
Namenshinweis | Anhydrous |
Azidität | 0.15mL 0.1N NaOH/6g max. |
CAS Min. % | 99.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 156.0°C to 158.0°C |
Farbe | Weiß |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99% min. (ELSD) (HPLC) |
Menge | 25 kg |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- a-D(+)-Glucose, anhydrous