Learn More
α-Chlorocinnamaldehyd, +90.5 %, ACROS Organics™ Artikelnummer.: 10495173
α-Chlorocinnamaldehyd, +90.5 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10495173 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. 10495173
Marke: Thermo Scientific Acros 393530050
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18365-42-9
Summenformel C9H7ClO
Molekulargewicht (g/mol) 166.61
MDL-Nummer MFCD00077440
InChI-Schlüssel SARRRAKOHPKFBW-TWGQIWQCSA-N
Synonym alpha-chlorocinnamaldehyde, 2-chloro-3-phenylacrylaldehyde, 2-propenal, 2-chloro-3-phenyl, 2-chloro-3-phenyl-2-propenal, cinnamaldehyde, alpha-chloro, .alpha.-chlorocinnamaldehyde, 2z-2-chloro-3-phenylprop-2-enal, z-2-chloro-3-phenyl-2-propenal, a-chlorocinnamaldehyde, cinnamaldehyde, alpha-chloro-, z
PubChem CID 5899053
IUPAC-Name (Z)-2-Chlor-3-Phenylprop-2-enal
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=C(C=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material α-chlorocinnamaldehyde
CAS Min. % 90.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 20°C to 22°C
Farbe Braun
Siedepunkt 107°C to 108°C (3.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 90% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH=C(Cl)CHO
Brechungsindex 1.6390 to 1.641
Menge 5 g
Formelmasse 166.61
Reinheit (%) 90+%
Physikalische Form Flüssig nach dem Schmelzen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • a-Chlorocinnamaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
α-Chlorocinnamaldehyd, +90.5 %, ACROS Organics™ >