Learn More
Invitrogen™ Alpha-Bungarotoxin Conjugates
Bei Thermo Fisher Scientific finden Sie eine breite Auswahl an Invitrogen Alpha-Bungarotoxin-Konjugaten. Dazu gehören auch die Alexa Flour und Alexa Flour Plus Konjugate.
317.00 CHF - 1484.00 CHF
Produkte 8
Produktcode Marke Marker oder Farbstoff Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Marker oder Farbstoff Preis Menge & Verfügbarkeit  
17806578
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
B56130
Alexa Fluor™ Plus 405
592.00 CHF
100 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11554147
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
B13422
Alexa Fluor™ 488
1408.00 CHF
500 Mikrogramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11554187
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
B35451
Alexa Fluor™ 555
1434.00 CHF
500 Mikrogramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11564147
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
B13423
Alexa Fluor™ 594
1474.00 CHF
500 Mikrogramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11544187
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
B35450
Alexa Fluor™ 647
1398.00 CHF
500 Mikrogramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11534147
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
B1196
Biotin-XX
1264.00 CHF
500 Mikrogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11500756
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
T1175
Tetramethylrhodamin
1484.00 CHF
500 Mikrogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10729564
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
B1601
Unmarkiert
317.00 CHF
1 Milligramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Bei Thermo Fisher Scientific finden Sie eine breite Auswahl an Invitrogen Alpha-Bungarotoxin-Konjugaten. Dazu gehören auch die Alexa Flour und Alexa Flour Plus Konjugate. Alpha-Bungarotoxin, ein aus dem Gift von Bungarus multicinctus extrahiertes Peptid mit 74 Aminosäuren, bindet mit hoher Affinität an die Alpha-Untereinheit des nikotinischen Acetylcholinrezeptors (AChR) neuromuskulärer Synapsen.
Bei Thermo Fisher Scientific finden Sie eine breite Auswahl an Invitrogen Alpha-Bungarotoxin-Konjugaten. Dazu gehören auch die Alexa Flour und Alexa Flour Plus Konjugate. Alpha-Bungarotoxin, ein aus dem Gift von Bungarus multicinctus extrahiertes Peptid mit 74 Aminosäuren, bindet mit hoher Affinität an die Alpha-Untereinheit des nikotinischen Acetylcholinrezeptors (AChR) neuromuskulärer Synapsen. Unser helles und photostabiles Alexa Fluor 555 Alpha-Bungarotoxin ist eine hervorragende Wahl als Sonde für die Visualisierung dieses Rezeptors.
Fluoreszierende Alpha-Bungarotoxin-Konjugate können zur leichteren Identifizierung nikotinischer AChRs und zur Lokalisierung neuromuskulärer Verbindungen verwendet werden. Konjugiertes Alpha-Bungarotoxin wurde und wird in einer Vielzahl von Anwendungen genutzt, darunter auch Immunfluoreszenz (IF), Immunhistochemie (IHC) und Durchflusszytometrie (FC).
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Alpha-Bungarotoxin Conjugates