Learn More
alpha-Brom-gamma-butyrolacton, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11423587
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
alpha-Brom-gamma-butyrolacton, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11423587
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. 11423587
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17344.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 5061-21-2 | C4H5BrO2 | 164.99 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5061-21-2
Summenformel C4H5BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 164.99
MDL-Nummer MFCD00005387
InChI-Schlüssel LFJJGHGXHXXDFT-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-bromo-4-butanolide, alpha-bromo-gamma-butyrolactone, 2-bromobutyrolactone, 3-bromodihydrofuran-2 3h-one, 2 3h-furanone, 3-bromodihydro, 3-bromo-2-furanone, bromobutyrolactone, 2 3h-furanone, bromodihydro, .alpha.-bromo-.gamma.-butyrolactone, .alpha.-bromobutyrolactone
PubChem CID 95463
IUPAC-Name 3-Bromoxolan-2-on
SMILES BrC1CCOC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha-Bromo-gamma-butyrolactone
Dichte 1.994
Siedepunkt 137°C to 139°C (6 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.508
Menge 25 g
Beilstein 107800
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 164.99
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
alpha-Brom-gamma-butyrolacton, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >