Learn More
Alpha-Benzoin-Oxim, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11955651 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
500 g, Glasflasche, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
500 Gramm
CAS: 441-38-3 | C14H13NO2 | 227.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 441-38-3
Summenformel C14H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 227.26
MDL-Nummer MFCD00004501
InChI-Schlüssel WAKHLWOJMHVUJC-FYWRMAATNA-N
Synonym 2-hydroxy-1,2-diphenylethanone oxime, e,alphar-benzoinoxime, 2r-2-hydroxy-1,2-diphenylethanone oxime, 1r,2z-2-hydroxyimino-1,2-diphenylethanol, 1r,2z-2-hydroxyimino-1,2-diphenyl-ethanol, unii-ptc1433kj8 component
PubChem CID 7057888
IUPAC-Name (2E)-2-(N-hydroxyimino)-1,2-diphenylethan-1-ol
SMILES O\N=C(\C(O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material α-Benzoin oxime
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 150°C to 155°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH(OH)C(=NOH)C6H5
Menge 500 g
Beilstein 08,IV,1282
Merck Index 15,1096
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,aq. ammonium hydroxide
Formelmasse 227.26
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • a-Benzoin oxime
Name des Produkts
Alpha-Benzoin-Oxim, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >