Learn More
alpha,alpha,alpha',alpha'-Tetrabrom-o-xylol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11478086
Zum Warenkorb hinzufügen
alpha,alpha,alpha',alpha'-Tetrabrom-o-xylol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478086
250 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Artikelnummer. 11478086
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14121.30
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
α,α,α',α'-Tetrabromo-o-xylene reacts with 5endo,6endo-bis-chlormethyl-norborn-2-en to obtain trans/cis-2,3-bis(chloromethyl)-1,4-methano-1,2,3,4-tetrahydroanthracene. Further, it is involved in the preparation of 1-(3-butenyl)-2-(deuteriomethyl)benzene by reacting with allylmagnesium bromide. In addition this, it is used to prepare exo-benzocyclobuteno-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-methanoanthracene by reacting with exo-1,4,4a,8b-tetrahydro-1,4-methanobiphenylene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
α,α, α′, α′-Tetrabrom-o-Xylol reagiert mit 5-Endo-,6-Endo-bis-Chlormethyl-Norborn-2-en, um trans/cis-2,3-bis(Chlormethyl)-1,4-Methan-1,2,3,4-Tetrahydroanthracen zu erhalten. Darüber hinaus ist es an der Vorbereitung von 1-(3-Butenyl)-2-(Deuteriummethyl)benzol durch Reaktion mit Allylmagnesiumbromid beteiligt. Wird darüber hinaus verwendet, um exo-Benzocyclobuteno-1,2,3,4-Tetrahydro-1,4-Methananthracen durch Reaktion mit exo-1,4,4a,8b-Tetrahydro-1,4-Methanobiphenylen vorzubereiten.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13209-15-9
Summenformel C8H6Br4
Molekulargewicht (g/mol) 421.752
MDL-Nummer MFCD00000131
InChI-Schlüssel LNAOKZKISWEZNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-bis dibromomethyl benzene, alpha,alpha,alpha',alpha'-tetrabromo-o-xylene, benzene, 1,2-bis dibromomethyl, unii-3wg2h68vx4, o-xylylene tetrabromide, alpha,alpha,alpha,alpha-tetrabromo-o-xylene, a,a,a',a'-tetrabromo-o-xylene, o-xylene, alpha,alpha,alpha',alpha'-tetrabromo, alpha,alpha,beta,beta-tetrabromo-o-xylene, acmc-209boiMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 83234
IUPAC-Name 1,2-bis(Ethenyl)benzol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(Br)Br)C(Br)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha,alpha,alpha',alpha'-Tetrabromo-o-xylene
Schmelzpunkt 114°C to 118°C
Menge 250 g
UN-Nummer UN1759
Beilstein 2211698
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 421.75
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10251783 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA14121.18,A14121.30
Chargennummer10241315 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2024 Catalog NumberA14121.18,A14121.30
Chargennummer10240444 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2024 Catalog NumberA14121.18,A14121.30
Chargennummer10204984 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/09/2023 Catalog NumberA14121.18,A14121.30
Chargennummer10117226 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14121.18,A14121.30
Name des Produkts
alpha,alpha,alpha',alpha'-Tetrabrom-o-xylol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >