Learn More
alpha-Acetyl-gamma-butyrolacton, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11496116
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
alpha-Acetyl-gamma-butyrolacton, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11496116
500 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Artikelnummer. 11496116
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22967.36
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 517-23-7
Summenformel C6H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 128.13
MDL-Nummer MFCD00005394
InChI-Schlüssel OMQHDIHZSDEIFH-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-acetylbutyrolactone, 3-acetyldihydrofuran-2 3h-one, alpha-acetylbutyrolactone, alpha-acetyl-gamma-butyrolactone, 3-acetyldihydro-2 3h-furanone, 2 3h-furanone, 3-acetyldihydro, 3-acetyltetrahydrofuran-2-one, 2-oxo-3-acetyltetrahydrofuran, 3-acetyltetrahydro-2-furanone, 3-acetyl-2 3h-4,5-dihydrofuranoneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 10601
IUPAC-Name 3-Acetyloxolan-2-on
SMILES CC(=O)C1CCOC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha-Acetyl-gamma-butyrolactone
Dichte 1.19
Siedepunkt 107°C to 108°C (5 mmHg)
Flammpunkt 135°C (275°F)
Brechungsindex 1.459
Menge 500 g
Beilstein 112676
Merck Index 14,83
Formelmasse 128.13
Reinheit (%) ≥98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10238287 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberB22967.36,B22967.22
Chargennummer10122346 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberB22967.36,B22967.22
Chargennummer10229143 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberB22967.36,B22967.22
ChargennummerF03X051 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberB22967.36,B22967.22
Chargennummer5001V30X Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberB22967.36,B22967.22
compliance-icons
Produktidentifikator
  • alpha-Acetyl-gamma-Butyrolactone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: alpha-Acetyl-gamma-Butyrolactone
Name des Produkts
alpha-Acetyl-gamma-butyrolacton, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals >