Learn More
Allylthioharnstoff 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10133541 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
CAS: 109-57-9 | C4H8N2S | 116.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-57-9
MDL-Nummer MFCD00004940
InChI-Schlüssel HTKFORQRBXIQHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym allylthiourea, n-allylthiourea, thiosinamine, 1-allyl-2-thiourea, rhodalline, thiosinamin, tiosinamine, 1-allylthiourea, aminosin, rhodallin
PubChem CID 1549517
ChEBI CHEBI:74079
IUPAC-Name Prop-2-enylthioharnstoff
SMILES C=CCNC(=S)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Allylthiourea
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 70.0°C to 78.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Verlust bei Trocknung 1.5% max. (50°C, 2 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C4H8N2S
Strukturformel H2C=CHCH2NHCSNH2
Menge 25 g
Beilstein 04, 211
Merck Index 15, 9515
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 67g/L (20°C). Other solubilities: 1370g/L methanol (20°C)- insoluble in benzene,soluble in ether,solutions of borax,benzoates,and urethane,slightly soluble in 70% alcohol
Molekulargewicht (g/mol) 116.18
Formelmasse 116.18
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver, Kristalle, Granulate oder Brocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Allylthiourea
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
Name des Produkts
Allylthioharnstoff 98 %, Thermo Scientific Chemicals >