Learn More
Allylpalladiumchloriddimer, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10082680
Zum Warenkorb hinzufügen
Allylpalladiumchloriddimer, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10082680
500 mg, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
500 mg
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10082680
Marke: Thermo Scientific Acros 206835000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12012-95-2
Summenformel C6H10Cl2Pd2
Molekulargewicht (g/mol) 365.89
MDL-Nummer MFCD00044874
InChI-Schlüssel PENAXHPKEVTBLF-UHFFFAOYSA-L
Synonym allylpalladium chloride dimer, bis allyl dichlorodipalladium, diallyldipalladium dichloride, palladium allyl chloride dimer, diallydichlorodipalladium, pi-allyl palladium chloride, allylpalladium ii chloride, bis chloro-pi-allylpalladium, allyl palladium chloride dimer, bis pi-allyl chloropalladiumMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 61538
IUPAC-Name Chloropalladium(1+);Prop-1-en
SMILES Cl[Pd].Cl[Pd].c:c:c.c:c:c
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Allylpalladium chloride dimer
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Grün-Gelb bis Gelb
Prozentgehaltsbereich 56.7% min. (Pd)
Verpackung Glasflasche
Menge 500 mg
Fieser 02,109; 05,189; 07,5; 09,132
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes
Formelmasse 365.84
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0449005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number206835000,206830050
ChargennummerA0438619 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/02/2024 Catalog Number206835000,206830050
ChargennummerA0449005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/01/2024 Catalog Number206835000,206830050
ChargennummerA0431760 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number206835000,206830050
ChargennummerA0394098 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number206835000,206830050
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Allylpalladium chloride dimer
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Allylpalladiumchloriddimer, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >