Learn More
Allylmagnesium-Chlorid, 1.7 M Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10372373
Zum Warenkorb hinzufügen
Allylmagnesium-Chlorid, 1.7 M Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10372373
100 mL, AcroSeal™ Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10372373
Marke: Thermo Scientific Acros 209671000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 2622-05-1 | C3H5ClMg | 100.83 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2622-05-1, 592-42-7
Summenformel C3H5ClMg
Molekulargewicht (g/mol) 100.83
MDL-Nummer MFCD00000473
InChI-Schlüssel PLYLAFITHJUEGX-UHFFFAOYSA-M
SMILES Cl[Mg]CC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Allylmagnesium chloride
Farbe Schwarz
Namenshinweis 1.7M Solution in THF
CAS Min. % 15.76, 80.04
CAS Max. % 19.96, 84.25
Strukturformel H2C=CHCH2MgCl
Konzentration 1.5 to 1.9M
Dichte 0.9600g/mL
Synonym tri-o-tolyl phosphite, tri-o-tolylphosphite, tri-o-cresyl phosphite, phosphorous acid tri-o-cresyl ester, tris o-methylphenyl phosphite, tris 2-methylphenyl phosphite, tris 2-tolyl phosphite, tris o-tolyloxy phosphine, phosphorous acid, tri-o-cresyl ester, tri-2-tolylphosphite
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: vigorous reaction.
IUPAC-Name chloro(prop-2-en-1-yl)magnesium
PubChem CID 92937
Formelmasse 100.83
Reinheit (%) 1.5 to 1.9M
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Relative Dichte 0.96
Menge 100 mL
Flammpunkt −17°C
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0428445 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/11/2023 Catalog Number209678000,209671000
ChargennummerA0421044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number209678000,209671000
ChargennummerA0397998 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/06/2020 Catalog Number209678000,209671000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Allylmagnesium chloride, 1.7M solution in THF
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Allylmagnesium-Chlorid, 1.7 M Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >