Learn More
Allylamin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11446740
Allylamin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11446740
25 mL, 25 Milliliter
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11446740
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L07162.AC
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 107-11-9 | C3H7N | 57.10 g/mol
Allylamine is used as monomer in deposition of the allylamine plasma polymer. It was used in generation of a chemical gradient via plasma co-polymerization of octadiene and allylamine polymer on nanoporous alumina. It was used to investigate the surface reactivity of substrates coated with thin layers of plasma polymerized allylamine films. It was used in a direct monocarboxymethylation reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Allylamin wird als Monomer bei der Abscheidung des Allylamin-Plasmapolymers verwendet. Es wurde bei der Erzeugung eines chemischen Gradienten durch Plasma-Copolymerisation von Octadien- und Allylaminpolymer auf nanoporösem Aluminiumoxid verwendet. Es wurde verwendet, um die Oberflächenreaktivität von Substraten zu untersuchen, die mit dünnen Schichten aus plasma-polymerisierten Allylaminschichten beschichtet sind. Es wurde in einer direkten Monocarboxymethylierungsreaktion verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht in der Nähe von Luft und Oxidationsmitteln lagern. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht kompatibel mit Luft und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-11-9
Summenformel C3H7N
Molekulargewicht (g/mol) 57.10
MDL-Nummer MFCD00008199
InChI-Schlüssel VVJKKWFAADXIJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym allylamine, 2-propen-1-amine, monoallylamine, 3-aminopropylene, 3-aminopropene, allyl amine, 2-propenamine, 3-amino-1-propene, 2-propenylamine, polyallylamineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7853
IUPAC-Name Prop-2-en-1-amin
SMILES NCC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Allylamine
Schmelzpunkt -88°C
Dichte 0.761
Siedepunkt 53°C to 54°C
Flammpunkt −28°C (−18°F)
Geruch Ammonia-like
Strukturformel CH2=CHCH2NH2
Brechungsindex 1.421
Menge 25 mL
UN-Nummer UN2334
Beilstein 635703
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,287
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
Formelmasse 57.1
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10245111 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 ArtikelnummerL07162.AE,L07162.AC,L07162.AP
Chargennummer10245343 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/01/2023 ArtikelnummerL07162.AE,L07162.AC,L07162.AP
Chargennummer10245342 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/01/2023 ArtikelnummerL07162.AE,L07162.AC,L07162.AP
Chargennummer10243305 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/09/2022 ArtikelnummerL07162.AE,L07162.AC,L07162.AP
Chargennummer10242196 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2022 ArtikelnummerL07162.AE,L07162.AC,L07162.AP
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Allylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Allylamine
Name des Produkts
Allylamin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >