Learn More
Allylphenylsulfid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11321707
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Allylphenylsulfid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11321707
10 g, 10 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11321707
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L04771.09
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5296-64-0
Summenformel C9H10S
Molekulargewicht (g/mol) 150.24
MDL-Nummer MFCD00014957
InChI-Schlüssel QGNRLAFFKKBSIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyl phenyl sulfide, allylthio benzene, allyl phenyl sulfane, benzene, 2-propenylthio, allylphenyl sulfide, phenyl allyl sulfide, allylphenylthioether, allyl phenyl ;sulfane, sulfide, allyl phenyl
PubChem CID 79180
IUPAC-Name Prop-2-enylsulfanylbenzol
SMILES C=CCSC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Allyl phenyl sulfide
Dichte 1.024
Siedepunkt 223°C to 225°C
Flammpunkt >98°C (208°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.574
Menge 10 g
Beilstein 1856940
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 150.24
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM31F019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/02/2025 Catalog NumberL04771.18,L04771.09
Chargennummer10253813 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberL04771.09
Chargennummer10217266 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2023 Catalog NumberL04771.18,L04771.09
Chargennummer10200906 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2023 Catalog NumberL04771.18,L04771.09
ChargennummerZ06H049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/02/2023 Catalog NumberL04771.09
Name des Produkts
Allylphenylsulfid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >