Learn More
Allylisothiocyanat, 94 %, stab., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11486710
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Allylisothiocyanat, 94 %, stab., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11486710
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11486710
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L02901.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 57-06-7 | C4H5NS | 99.151 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-06-7
Summenformel C4H5NS
Molekulargewicht (g/mol) 99.151
MDL-Nummer MFCD00004822
InChI-Schlüssel ZOJBYZNEUISWFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyl isothiocyanate, mustard oil, redskin, allylsenevol, allylsenfoel, allyl mustard oil, oleum sinapis, oil of mustard, allylsevenolum, senfoelMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5971
ChEBI CHEBI:73224
IUPAC-Name 3-Isothiocyanatoprop-1-en
SMILES C=CCN=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Allyl isothiocyanate
Namenshinweis stabilized
Schmelzpunkt -80°C
Dichte 1.013
Siedepunkt 149°C to 151°C
Flammpunkt 46°C (114°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.53
Menge 5 g
UN-Nummer UN1545
Beilstein 773748
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,295
Formelmasse 99.16
Reinheit (%) 94%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10242425 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2022 ArtikelnummerL02901.06,L02901.18,L02901.30
Chargennummer10225845 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 ArtikelnummerL02901.06,L02901.18,L02901.30
Chargennummer10207513 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 ArtikelnummerL02901.06,L02901.18,L02901.30
ChargennummerJ20R041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 ArtikelnummerL02901.06,L02901.18,L02901.30
Chargennummer10177998 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 ArtikelnummerL02901.06,L02901.18,L02901.30
Name des Produkts
Allylisothiocyanat, 94 %, stab., Thermo Scientific Chemicals >