Learn More
Allylbromid, 99 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10448240
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Allylbromid, 99 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10448240 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
500 mL, Glasflasche, 500 Milliliter
Click to view available options
Menge:
250 ml
500 mL
2.5 L
5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Metallbehälter
Plastikeimer
Packungsgröße:
10 Liter
2.50 Liter
250 Milliliter
5 Liter
500 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10448240
Marke: Thermo Scientific Acros 102905000
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 106-95-6 | C3H5Br | 120.98 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Alkylierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-95-6, 75-56-9
Summenformel C3H5Br
Molekulargewicht (g/mol) 120.98
MDL-Nummer MFCD00000244
InChI-Schlüssel BHELZAPQIKSEDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyl bromide, 3-bromopropene, 1-propene, 3-bromo, 3-bromopropylene, 3-bromo-1-propene, bromallylene, 2-propenyl bromide, 1-bromo-2-propene, propene, 3-bromo, allylbromide
PubChem CID 7841
IUPAC-Name 3-Bromprop-1-en
SMILES C=CCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Allyl bromide
Namenshinweis Stabilized
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -119.0°C
Farbe Farblos
Dichte 1.3900g/mL
Siedepunkt 70.0°C to 71.0°C
Flammpunkt −1°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Geruch The liquid has a pungent odor
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2C=CHCH2Br
Brechungsindex 1.4680 to 1.4700
Menge 500 mL
Beilstein 01,201
Fieser 13,219
Merck Index 15,279
Relative Dichte 1.39
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol, chloroform, ether,, carbontetrachloride and carbon disulfide
Stabilisator 300ppm propylene oxide
Formelmasse 120.98
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468327 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2025 Catalog Number102900100,102902500,102900025,102900050,102905000
ChargennummerA0440826 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number102900100,102902500,102900025,102900050,102905000
ChargennummerA0468327 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number102900100,102902500,102900025,102900050,102905000
ChargennummerA0440826 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/05/2024 Catalog Number102900100,102902500,102900025,102900050,102905000
ChargennummerA0446040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2024 Catalog Number102900100,102902500,102900025,102900050,102905000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Allyl bromide, stabilized
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Allyl bromide, Propylene oxide
  • REA17-CMR1-Nur für gewerbliche Anwender
Name des Produkts
Allylbromid, 99 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals >