Learn More
Allylbromid, , 99 %, stab. mit 300-1000 ppm Propylenoxid, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11429333
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Allylbromid, , 99 %, stab. mit 300-1000 ppm Propylenoxid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429333
250 g, 250 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
Artikelnummer. 11429333
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11766.30
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 106-95-6 | C3H5Br | 120.977 g/mol
Allyl bromide is used as an alkylating agent in the synthesis of pharmaceuticals, polymers, adhesives, perfumes, biochemicals and other allylic compounds. It is used as precursor for the preparation of allyliczinc bromide by reacting it with zinc. It is also used in the preparation of allylethers like allyl decyl ether, allyl benzyl ether and allyl geranyl ether. It is also used in the preparation of R enantiomer of allyl phenyl carbinol (APC) such as 1-phenyl-3-butene, which is a valuable intermediate for drugs and agro-chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Allylbromid wird als Alkylierungsmittel bei der Synthese von Pharmazeutika, Polymeren, Klebstoffen, Parfümen, Biochemikalien und anderen allylischen Verbindungen verwendet. Es wird als Vorläufer für die Herstellung von Allylzinkbromid durch Reaktion mit Zink verwendet. Es wird auch bei der Herstellung von Allylethern wie Allyldecylether, Allylbenzylether und Allylgeranylether verwendet. Es wird auch bei der Herstellung der R-Enantiomere von Allylphenylcarbinol (APC) wie 1-Phenyl-3-buten verwendet, das ein wertvolles Zwischenprodukt für Arzneimittel und Agrochemikalien ist.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeits- und lichtempfindlich. Unverträglich mit Oxidationsmitteln, Alkalimetallen, Erdalkalimetallen, Amiden, Aminen und pulverförmigen Metallen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-95-6
Summenformel C3H5Br
Molekulargewicht (g/mol) 120.977
MDL-Nummer MFCD00000244
InChI-Schlüssel BHELZAPQIKSEDF-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyl bromide, 3-bromopropene, 1-propene, 3-bromo, 3-bromopropylene, 3-bromo-1-propene, bromallylene, 2-propenyl bromide, 1-bromo-2-propene, propene, 3-bromo, allylbromide
PubChem CID 7841
IUPAC-Name 3-Bromprop-1-en
SMILES C=CCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Allyl Bromide
Namenshinweis Stabilized with 300 to 1000ppm Propylene oxide
Schmelzpunkt °C to 119°C
Dichte 1.398
Siedepunkt 70°C to 71°C
Flammpunkt -2°C (28°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel CH2=CHCH2Br
Brechungsindex 1.47
Menge 250 g
UN-Nummer UN1099
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,288
Löslichkeitsinformationen Slightly miscible with water.
Formelmasse 120.98
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Allyl bromide, stabilized with 300-1000ppm Propylene oxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Allyl bromide, Propylene oxide
Name des Produkts
Allylbromid, , 99 %, stab. mit 300-1000 ppm Propylenoxid, Thermo Scientific Chemicals >