Learn More
Alcool allylique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11670212
Il en reste undefined
Ajouter au panier
Alcool allylique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11670212
500 mL
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 11670212
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A15026.AP
Il en reste undefined
Ajouter au panier
Il en reste undefined
Ajouter au panier
Demander un format en vrac ou personnalisé
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’alcool allylique est largement utilisé comme précurseur de nombreux composés spécialisés tels que l’éther de glycidile allylique, le carbonate de diglycidyle allylique, le méthacrylate d’allyle, les matériaux ignifuges, les huiles de séchage et les plastifiants. Il est utilisé comme matière première pour la synthèse de glycérol, d’éthers de glycidyle, d’esters et d’amines. Il est impliqué dans la synthèse d’une variété d’esters polymérisables tels que le phtalate de diallyle.
Solubilité
Miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides, l’oléum et les métaux alcalins. Polymérise pendant un stockage prolongé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-18-6
Formule moléculaire C3H6O
Poids moléculaire (g/mol) 58.08
Numéro MDL MFCD00002920
Clé InChI XXROGKLTLUQVRX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme allyl alcohol, 2-propen-1-ol, vinylcarbinol, 2-propenyl alcohol, 3-hydroxypropene, 2-propenol, allylic alcohol, 1-propen-3-ol, vinyl carbinol, weed drenchAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 7858
ChEBI CHEBI:16605
Nom IUPAC prop-2-èn-1-ol
SMILES OCC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Allyl Alcohol
Point de fusion −129°C
Densité 0.852
Point d’ébullition 95°C to 97°C
Point d’éclair 22°C (71°F)
Plage de pourcentage du dosage ≥98%
Formule linéaire CH2=CHCH2OH
Indice de réfraction 1.413
Quantité 500 mL
Numéro UN UN1098
Beilstein 605307
Merck Index 14,286
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 58.08
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0448600 Type de certificatCertificat d’analyse Date17/05/2025 Catalog NumberA15026.AU,A15026.AE,A15026.AP
Numéro de lotA0448600 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/04/2024 Catalog NumberA15026.AE,A15026.AU,A15026.AP
Numéro de lot10243087 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/01/2024 Catalog NumberA15026.AE,A15026.AU,A15026.AP
Numéro de lotA0443061 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/01/2024 Catalog NumberA15026.AE,A15026.AU,A15026.AP
Numéro de lotY18G018 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/08/2022 Catalog NumberA15026.AE,A15026.AU,A15026.AP
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Allyl alcohol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Allyl alcohol
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Alcool allylique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis