Learn More
Allylalkohol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11401960
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
1 L
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungsgebiete
Allylalkohol wird häufig als Vorstufe für viele spezialisierte Verbindungen wie Allylglycidyl-Ether, Allyldiglycidyl-Karbonat, Allylmethacrylat, schwer entflammbare Materialien, Trockenöle und Plastifizierer verwendet. Wird als Rohstoff für die Synthese von Glycerin, Glycidyllether, Estern und Aminen verwendet. Es ist an der Synthese einer Vielzahl von polymerisierbaren Estern wie Diallylphthalat beteiligt.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser.
Anmerkungen
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, Oleum und Alkalimetallen. Polymerisation bei längerer Lagerung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-18-6
Summenformel C3H6O
Molekulargewicht (g/mol) 58.08
MDL-Nummer MFCD00002920
InChI-Schlüssel XXROGKLTLUQVRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyl alcohol, 2-propen-1-ol, vinylcarbinol, 2-propenyl alcohol, 3-hydroxypropene, 2-propenol, allylic alcohol, 1-propen-3-ol, vinyl carbinol, weed drench
PubChem CID 7858
ChEBI CHEBI:16605
IUPAC-Name Prop-2-en-1-ol
SMILES OCC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Allyl alcohol
Schmelzpunkt -129°C
Dichte 0.852
Siedepunkt 95°C to 97°C
Flammpunkt 22°C (71°F)
Prozentgehaltsbereich ≥98%
Geruch Pungent
Strukturformel CH2=CHCH2OH
Brechungsindex 1.413
Menge 100 mL
UN-Nummer UN1098
Beilstein 605307
Merck Index 14,286
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 58.08
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Allyl alcohol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Allyl alcohol