Learn More
Alloxan-Monohydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Cytotoxic compound that causes oxidative base damage to nuclear DNAAlloxan monohydrate is used as a precursor to prepare purple dye murexide. It is also used in research models to induce diabetes and destroy beta cells. Further, it is a strong oxidizing agent and it forms a hemiacetal with its reduced reaction product dialuric acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Zytotoxische Verbindung, die oxidative Basenschäden an nukleärer DNA verursacht. Alloxan Monohydrat wird als Vorstufe zur Herstellung des violetten Farbstoffs Murexid verwendet. Es wird zudem in Forschungsmodellen verwendet, um Diabetes zu induzieren und Betazellen zu zerstören. Außerdem ist es ein starkes Oxidationsmittel und bildet mit seinem reduzierten Reaktionsprodukt Dialursäure ein Hemiacetal.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol, Aceton, Eisessigsäure und Methanol. Schwach löslich in Chloroform, Petrolether, Toluol, Ethylacetat und Essigsäureanhydrid. Unlöslich im Äther.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Alloxan monohydrate |
Schmelzpunkt | ∼260°C (decomposition) |
Beilstein | 5309394 |
Merck Index | 14,282 |
Formelmasse | 160.09 (142.07 Anhydrous) |
Reinheit (%) | 98% |
Menge | 250 g |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10235651 | Analysenzertifikat | 30/08/2024 | A15324.18,A15324.14,A15324.22,A15324.30 |
10216295 | Analysenzertifikat | 30/08/2024 | A15324.18,A15324.14,A15324.22,A15324.30 |
K05Y044 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A15324.18,A15324.14,A15324.22,A15324.30 |
10210689 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A15324.18,A15324.14,A15324.22,A15324.30 |
10193733 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A15324.18,A15324.14,A15324.22,A15324.30 |