Learn More
Allegro X100 RESPIRATOR WIPES
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
:
Kann verwendet werden mit:Atemschutzmasken
Beschreibung
- Isopropanol-Based Respirator Cleaning Pads are for use with rubber facepieces and other personal safety equipment.
- Individually wrapped; box may be used as a wall-mounted dispenser.
- Active ingredient: 70% Isopropanol.
- Not available in Canada.
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Reinigungsmittel |
Lösungstyp | Isopropanol-Based |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Atemschutzmasken |
Zertifizierung/Konformität | OSHA |
Menge | 100/Packung |
Länge (metrisch) | 13mm |
Breite (metrisch) | 28mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Allegro X100 RESPIRATOR WIPES >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur