Learn More
Allantoin 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11493037
Zum Warenkorb hinzufügen
Allantoin 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11493037
1000 g
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Artikelnummer. 11493037
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15571.0B
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Allantoin is a useful biomarker for oxidative stress. It is a reactant for Synthesis of sulofenur analogs for use as antitumor agents. It is used as a cosmetic agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Allantoin ist ein nützlicher Biomarker für oxidativen Stress. Es ist ein Reaktant für die Synthese von Sulofenur-Analoga zur Verwendung als Antitumormittel. Es wird als kosmetisches Mittel verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Frei löslich in Alkalien
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 97-59-6
Summenformel C4H6N4O3
Molekulargewicht (g/mol) 158.117
MDL-Nummer MFCD00005260
InChI-Schlüssel POJWUDADGALRAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym allantoin, 5-ureidohydantoin, glyoxyldiureide, 1-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl urea, glyoxyldiureid, allantol, cordianine, sebical, alantan, avc/dienestrolcream
PubChem CID 204
ChEBI CHEBI:15676
IUPAC-Name (2,5-Dioxoimidazolidin-4-yl)harnstoff
SMILES C1(C(=O)NC(=O)N1)NC(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Allantoin
Schmelzpunkt ∼230°C (decomposition)
Menge 1000 g
Beilstein 102364
Merck Index 14,258
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water. Freely soluble in alkalis
Formelmasse 158.12
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10249952 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/03/2024 Catalog NumberA15571.30,A15571.0B,A15571.0I
Chargennummer10242313 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/08/2022 Catalog NumberA15571.30,A15571.0B,A15571.0I
ChargennummerTYPICAL Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA15571.30,A15571.0B,A15571.0I
Chargennummer10193450 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA15571.30,A15571.0B,A15571.0I
Chargennummer10199372 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA15571.30,A15571.0B,A15571.0I
Name des Produkts
Allantoin 98 %, Thermo Scientific Chemicals >