Learn More
Brady™ Vinyletiketten für alle Witterungsbedingungen
Dieses beständige, kaum schrumpfende Vinyl mit besonders starker Klebkraft eignet sich ideal für die Kennzeichnung von Rohren, Geräten, Regalen und praktisch jeder Oberfläche in der Industrie.
Marke:  Brady™ 174163
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17888354
  • 71.60 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hochflexibles Material mit haftstarkem Permanentkleber für raue, stark strukturierte, verschmutzte und raue Oberflächen, das auch bei kalten Temperaturen angewendet werden kann
  • Beständig gegen UV-Licht, Chemikalien, Fette und Öle, Salzsprühnebel, Reinigungs- und Pflegemittel und allgemeine industrielle Verschmutzungen
  • Haftet nicht nur auf pulverbeschichtetem Metall, sondern auch auf schwierigen Oberflächen wie lackierten Betonsteinen, lackiertem Holz, strukturiertem Kunststoff, papierummantelten Rohren und blasgeformten Gehäusen
  • RoHS-konform gemäß 2011/65/EU und 2015/863
  • Aus B-595 Vinylmaterial
Spezifikation
Mehr anzeigen
Name des Produkts
Brady™ Vinyletiketten für alle Witterungsbedingungen > Allwetter-Vinyl-Etikettenband; Farbe: Gelb; Abmessungen (L x B): 50 ft. 0,5 in.; zur Verwendung mit (Ausrüstung): M610, M611, M710 (mit Medien-Adapter), BMP61, BMP71 (mit Medien-Adapter)