Learn More
Brady™ Vinyletiketten für alle Witterungsbedingungen für M6/M7
Dieses beständige, kaum schrumpfende Vinyl mit besonders starker Klebkraft eignet sich ideal für die Kennzeichnung von Rohren, Geräten, Regalen und praktisch jeder Oberfläche in der Industrie.
Marke: Brady™ 173282
83.74 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24132" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hochflexibles Material mit haftstarkem Permanentkleber für raue, stark strukturierte, verschmutzte und raue Oberflächen, das auch bei kalten Temperaturen angewendet werden kann
- Beständig gegen UV-Licht, Chemikalien, Fette und Öle, Salzsprühnebel, Reinigungs- und Pflegemittel und allgemeine industrielle Verschmutzungen
- Haftet nicht nur auf pulverbeschichtetem Metall, sondern auch auf schwierigen Oberflächen wie lackierten Betonsteinen, lackiertem Holz, strukturiertem Kunststoff, papierummantelten Rohren und blasgeformten Gehäusen
- RoHS-konform gemäß 2011/65/EU und 2015/863
- Aus B-595 Vinylmaterial
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Dauerhaftes Acryl | |
Grün | |
Kontinuierlich | |
Einseitig bedruckbar | |
Etiketten | |
Ausrüstungskennzeichnung, Elektrokennzeichnung, Bodenmarkierung, Laborkennzeichnung, Lean- und 5S-Kennzeichnung | |
Nein | |
Rechteck | |
-40 bis +82 °C | |
0.102 mm | |
50 ft. | |
1 in. | |
M7C-1000-595-GN |
ASTM D 2979, ASTM D 523 | |
Ohne | |
Glanz | |
Vinyl | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
M710, BMP71 | |
50 ft. | |
-40 bis +180 °F | |
0,004 in. | |
50 ft. x 1 in. | |
15.24 m | |
25.4 mm |