Learn More
Brady™ Vinyletiketten für alle Witterungsbedingungen für M6/M7
Dieses beständige, kaum schrumpfende Vinyl mit besonders starker Klebkraft eignet sich ideal für die Kennzeichnung von Rohren, Geräten, Regalen und praktisch jeder Oberfläche in der Industrie.
67.55 CHF - 117.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ASTM D 2979, ASTM D 523 |
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
Beschichtung | Ohne |
Farbe | Grau |
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17889184
|
Brady™
173214 |
50 ft. x 0,5 in. | M710, BMP71 |
67.55 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17818344
|
Brady™
173281 |
50 ft. x 1 in. | M710, BMP71 |
88.15 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17818874
|
Brady™
174123 |
50 ft. x 1 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) |
93.50 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17868884
|
Brady™
173250 |
50 ft. x 2 in. | M710, BMP71 |
117.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Hochflexibles Material mit haftstarkem Permanentkleber für raue, stark strukturierte, verschmutzte und raue Oberflächen, das auch bei kalten Temperaturen angewendet werden kann
- Beständig gegen UV-Licht, Chemikalien, Fette und Öle, Salzsprühnebel, Reinigungs- und Pflegemittel und allgemeine industrielle Verschmutzungen
- Haftet nicht nur auf pulverbeschichtetem Metall, sondern auch auf schwierigen Oberflächen wie lackierten Betonsteinen, lackiertem Holz, strukturiertem Kunststoff, papierummantelten Rohren und blasgeformten Gehäusen
- RoHS-konform gemäß 2011/65/EU und 2015/863
- Aus B-595 Vinylmaterial
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Dauerhaftes Acryl | |
Grau | |
Kontinuierlich | |
Einseitig bedruckbar | |
Etiketten | |
Ausrüstungskennzeichnung, Elektrokennzeichnung, Bodenmarkierung, Laborkennzeichnung, Lean- und 5S-Kennzeichnung | |
50 ft. | |
-40 bis +180 °F | |
0,004 in. | |
50 ft. |
ASTM D 2979, ASTM D 523 | |
Ohne | |
Glanz | |
Vinyl | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
Nein | |
Rechteck | |
-40 bis +82 °C | |
0.102 mm | |
15.24 m |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Vinyletiketten für alle Witterungsbedingungen für M6/M7