Learn More
Buerkle™ Allzweckröhrchen mit Schraubverschluss
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 mL
500 mL
1000 mL
Beschreibung
- Röhrchen mit Schraubverschluss
- Für Lagerung und Transport, PP
- Rohr: PP, transparent; Schraubdeckel: PP-durchlässig
- Keine Ritzen
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 250 mL |
Farbe | Transparent |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lebensmittel |
Enthält | Schraubverschluss |
Material | Polypropylen |
Menge | 1 |
Gewicht (metrisch) | 0,04 kg |
Klarheit | Transparent |
Closure Included | Ja |
Form | Rund |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Allzweckröhrchen mit Schraubverschluss >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur