Learn More
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ Carboxylic Acid, tris(triethylammonium) salts
Alexa Fluor Carboxylic Acid tris(triethylammonium) salts are non-reactive forms of the Alexa Fluor dye that can be used as a reference standard for dye-conjugates. Choose from ten different Alexa Fluor free acid dyes that span the spectrum, from 350 to 750 nm, to meet your research needs.
Marke:  Molecular Probes™ A33082
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15461054
  • 642.00 CHF / 5 Milligramm
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Alexa Fluor Carboxylic Acid tris(triethylammonium) salts are non-reactive, free acid forms of Alexa Fluor dyes. These carboxylic acid derivatives can be converted to an amine-reactive ester using standard chemical techniques or coupled to hydrazines, hydroxylamines, and amines in aqueous solution using EDAC.
Alexa Fluor™ 594 Carbonsäure ist eine nicht-reaktive Form von Alexa Fluor™ 594, die als Referenzstandard für Farbstoffkonjugate verwendet werden kann. Darüber hinaus kann dieses Carbonsäure-Derivat mit chemischen Standardverfahren in einen aminreaktiven Ester umgewandelt oder an Hydrazine, Hydroxylamine und Amine in wässriger Lösung gekoppelt werden. Dies geschieht mithilfe wasserlöslicher Carbodiimide wie EDAC (Best.- Nr. E2247).
Zu den Eigenschaften des Alexa Fluor™ 594 Farbstoffs gehören:
  • Laserlinie: 561 bis 594 nm
  • Allgemeines Filterset: Texas Red
  • Anregungs-Maxima: 590 nm
  • Emissions-Maxima: 617 nm
    Mehr über Alexa Fluor™ 594 Farbstoff
    Alexa Fluor™ 594 Farbstoff ist ein heller, rot-fluoreszierender Farbstoff, der mit den Laserlinien 561 oder 594 nm angeregt werden kann. Er dient als direkter Ersatz für Texas Red™ Farbstoff und bietet ein helles Signal sowie ausgezeichnete Photostabilität, insbesondere in fixierten Zellen. Alexa Fluor™ 594 Farbstoff wird häufig mit DAPI und mit den Farbstoffen Alexa Fluor™ 488 und 647 für Multiplexing verwendet. Weitere Informationen zu diesem Farbstoff und ähnlichen Produkten.
    Die Vorteile der Alexa Fluor™ Farbstoff-Serie
    Im Vergleich zu herkömmlichen Farbstoffen sind Alexa Fluor™ Farbstoffe heller, photostabiler und pH-resistenter bei den pH-Werten 4 bis 10. Und in der Regel kann bei der Verwendung von Alexa Fluor™ Farbstoffen ohne intramolekulare Unterdrückung ein höherer Grad der Markierung erzielt werden. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch „Molecular Probes“ unter Alexa Fluor™ Farbstoffe im sichtbaren und Infrarotspektrum.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spezifikation
    Spezifikation
    5 mg
    Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C). Vor Licht schützen.
    Alexa Fluor™ 594
    Rot
    610 nm
    Farbstoff
    Free acid
    Alexa Fluor Farbstoffe
    Alexa Fluor™
    585 nm
    Dokumentation
    One moment while we fetch your results.
    Name des Produkts
    Molecular Probes™ Alexa Fluor™ Carboxylic Acid, tris(triethylammonium) salts > 5 mg