Learn More
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ Antikörpermarkierungskits
Multiplex mit helleren, photostabilen Alexa Fluor Antikörpermmarkierungskits ohne intramolekulares Quenching. Konjugieren Sie Antikörper mit 9 verfügbaren Fluorophoren für Durchflusszytometrie, ICC, IHC, IF, ELISA oder HCS. Jedes Kit enthält genug Farbstoff, um 100 μg pro Reaktion mit 5 Reaktionen pro Kit zu konjugieren.
Marke:  Molecular Probes™ A20189
452.96 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
566.20 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13315654
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Antikörpermarkierungskit
Das Alexa Fluor™ 790 Antikörperkennzeichnungskit wird mit 5 Fläschchen mit reaktivem Farbstoff, Natriumbicarbonat, Reinigungsharz, Spin-Säulen und Entnahmeröhrchen geliefert.
Bei 2 bis 8 °C lichtgeschützt lagern. Komponente A kann zwischen -20 und +8 °C gelagert werden.
784/814
Konjugationsbasiert
Raumtemperatur
Amin
Alexa Fluor 790
Antikörper
5 Reaktionen
Fluoreszent
Fluoreszenz-Imager
100 μg
Alexa Fluor™
DMSO (Dimethylsulfoxid)
Nahes IR
Alexa Fluor Farbstoffe
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2916303 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/06/2024 Catalog NumberA20189
Chargennummer2881054 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/02/2024 Catalog NumberA20189
Chargennummer2600183 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/09/2023 Catalog NumberA20189
Chargennummer2530129 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/11/2022 Catalog NumberA20189
Chargennummer2381687 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/10/2021 Catalog NumberA20189
Name des Produkts
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ Antikörpermarkierungskits > Alexa Fluor™ 790