Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 647-Poly-GT Peptide Substrate
Alexa Fluor™ 647-Poly-GT-Peptidsubstrat
Marke:  Invitrogen™ PV5693
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10489864
  • 436.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Ein allgemeines Peptidsubstrat mit AlexaFluor647-Markierung, das aus einem Polymer Glutamat und Tyrosin besteht, das zur Überwachung der Tyrosinkinase-Aktivität verwendet wird.
Zur Verwendung in Kombination mit dem LanthaScreen™ Eu-PY20-Antikörper (PV5696) zur Beurteilung von Inhibitoren in Screening-Anwendungen mit mittlerem bis hohem Durchsatz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1240453A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2017 Catalog NumberPV5693
Chargennummer1614768H Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2017 Catalog NumberPV5693
Chargennummer1408751A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2017 Catalog NumberPV5693
Chargennummer1408751D Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2017 Catalog NumberPV5693
Chargennummer1408751C Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2017 Catalog NumberPV5693
Name des Produkts
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 647-Poly-GT Peptide Substrate > 1 nmol