Learn More
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ 647 Azid, Triethylammonium-Salz
Alexa Fluor™ 647 Azid, Triethylammoniumsalz
Marke: Molecular Probes™ A10277
664.00 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das fernrot-fluoreszierende Alexa Fluor™ 647 Azid reagiert über eine kupferkatalysierte Click-Reaktion mit terminalen Alkinen. Der helle und lichtbeständige Fluorophor kann bei Durchflusszytometrie, Mikroskopie und HCS verwendet werden
Spezifikation
Fest | |
Azid | |
DMF (Dimethylformamid), DMSO (Dimethylsulfoxid) | |
Alkyn | |
Raumtemperatur | |
Amin, Azid | |
Alexa Fluor Farbstoffe | |
Alexa Fluor™, Molecular Probes™ | |
650 |
0,5 mg | |
∼850 g/mol | |
Bei ≤-20 °C getrocknet und vor Licht geschützt lagern. | |
Fluoreszenz | |
Click-iT™ | |
Alexa Fluor™ 647 | |
Tiefrot | |
665 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ 647 Azid, Triethylammonium-Salz > 0,5mg