Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 594 Tyramide SuperBoost™ Kit, streptavidin
Die SuperBoost™ Tyramid-Signalamplifikation ist die empfindlichste Methode zum Nachweis von schwach konzentrierten Targets in der Multiplex-fähigen Fluoreszenz-Immunozytochemie (ICC), Immunhistochemie (IHC) und In-situ-Hybridisierung (ISH).
Marke:  Invitrogen™ B40935
Artikelnummer. 15611902
  • 728.00 CHF / 150 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Alexa Fluor 594
1 Kit ausreichend für 150 Mikroskopobjektträger (18 x 18 mm) mit: Blockierpuffer (1x), 22,5 ml
  • HRP-konjugiertes Streptavidin (1x), 22,5 ml
  • Alexa Fluor Tyramid-Reagenz
  • Wasserstoffperoxid (stabilisierte 3%ige Lösung)
  • SuperBoost™
    150 Slides
    Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
    Tyramid-Kit
    Dokumentation
    Manuals
    Zertifikate
    Zertifikate
    Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
    5 Ergebnisse gefunden
    Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
    Chargennummer3080066 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/10/2024 Catalog NumberB40935
    Chargennummer2978455 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/09/2024 Catalog NumberB40935
    Chargennummer2816169 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2024 Catalog NumberB40935
    Chargennummer2647876 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/09/2023 Catalog NumberB40935
    Chargennummer2552945 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/11/2022 Catalog NumberB40935
    Aktionen
    Aktionen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Invitrogen™ Alexa Fluor™ 594 Tyramide SuperBoost™ Kit, streptavidin > 1 Kit ausreichend für 150 Mikroskopobjektträger (18 x 18 mm)