Learn More
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ 555 Microscale Protein Labeling Kit
Alexa Fluor™ 555 Mikrobereich-Proteinmarkierungskit
Marke: Molecular Probes™ A30007
1144.00 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mikrobereich-Proteinmarkierungskits sind praktisch zum Anbringen einer fluoreszierenden Markierung auf einer kleinen Menge von Antikörpern oder Proteinen (20–100 μg). Die Kits sind in vier Alexa Fluor™ Farben (oder Biotin) erhältlich und bieten alles, was für drei Markierungs- und Trennungsreaktionen benötigt wird.Wichtige Merkmale von Mikrobereich-Proteinmarkierungskits:
Stable Reaction Chemistry und Superior Alexa Fluor™ Farbstoffe
Bei Mikrobereich-Proteinmarkierungskits enthält der reaktive Farbstoff einen Anteil Succinimidyl-(NHS-)Ester, der mit primären Aminen von Proteinen reagiert und stabile Farbstoff-Protein-Konjugate bildet. Im Vergleich zu herkömmlichen Farbstoffen sind Alexa Fluor™ Farbstoffe heller, lichtbeständiger und bei pH-Werten von 4 bis 10 pH-beständiger. Und in der Regel kann bei der Verwendung von Alexa Fluor™ Farbstoffen ohne intramolekulare Unterdrückung ein höherer Grad der Markierung erzielt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Alexa Fluor™ Farbstoffe im sichtbaren und Infrarotspektrum — Kapitel 1.3.
Weitere Informationen über die Protein- und Antikörpermarkierung
Wir bieten eine große Auswahl an Molecular Probes™ Antikörper- und Proteinmarkierungskits passend zu Ihrem Ausgangsmaterial und Ihrer Versuchsanordnung passen. Weitere Optionen finden Sie unter Antikörpermarkierung von A bis Z oder nutzen Sie unser Auswahlwerkzeug für die Markierungschemie. Weitere Informationen zu unseren verschiedenen Kits finden Sie in Abschnitt 1.2 — Kits for Labeling Proteins and Nucleic Acids des Molecular Probes™ Handbuchs.
Wir erstellen Ihnen gern ein
Antikörperkonjugat nach Ihren individuellen Vorgaben, wenn Sie in unserem Bestandsverzeichnis nicht das Passende finden. Unser individualisierter Konjugationsservice arbeitet effizient und absolut vertraulich, und wir verbürgen uns für die Qualität unserer Arbeit. Wir sind ISO 9001:2000 zertifiziert.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen bestimmt.
Spezifikation
Proteinmarkierungskits | |
Gekühlt (2 bis 8 °C) und lichtgeschützt lagern. | |
555/565 | |
20 - 100 µg | |
Alexa Fluor™ | |
Alexa Fluor 555 | |
Proteine |
1 Kit | |
Fluoreszenz | |
Konjugationsbasiert | |
Raumtemperatur | |
Succinimidyl-(NHS-)Ester | |
Orange | |
Alexa Fluor Farbstoffe |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Invitrogen
,
ABI Applied Biosystems
,
Thermo Scientific
,
Affymetrix eBioscience
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Einsparungen zur Unterstützung Ihrer Forschung.Aktionscode: 24108Gültig bis zum: 2025-06-27
Neues Angebot Jetzt sparen