Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 488 Tyramide SuperBoost™ Kit, goat anti-rabbit IgG
Enthält polyklonale HRP-konjugierte Ziege-Anti- Kaninchen-IgG-Sekundärantikörper. Das Alexa Fluor™ 488 Tyramid SuperBoost™ Kit kombiniert die Helligkeit der Alexa Fluor Farbstoffe mit hoher Signalverstärkung einer poly-HRP-vermittelten Tyramid-Markierungsreaktion und produziert damit s
Marke:  Invitrogen™ B40943
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15631902
  • 383.00 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Beschreibung
Die SuperBoost™ Tyramid-Signalamplifikation ist die empfindlichste Methode zum Nachweis von schwach konzentrierten Zielen in der Multiplex-fähigen Fluoreszenz-Immunzytochemie (ICC), Immunhistochemie (IHC) und In-situ-Hybridisierung (ISH).
Merkmale:
  • Hohe Empfindlichkeit für den Nachweis von niedrig konzentrierten oder schwer nachweisbaren Zielen durch Fluoreszenz-Bildgebung
  • Einfaches Protokoll und Nachweis mit Standardfiltern
  • Geeignet für hochauflösende Multiplex-Bilder, Co-Markierung mit DAPI, Sekundärantikörpern und anderen SuperBoost Kits
  • Erfordert 10 bis 100 Mal weniger Primärantikörper als Standard-ICC/IHC/ISH-Experimente
Vorteile:
  • Verbessertes Signal mit Alexa Fluor Tyramiden: Verwenden Sie Alexa Fluor Tyramide, die mit HRP reagieren und hellen und lichtstabilen Alexa Fluor Farbstoff auf umgebenden Proteinen und anderen ähnlichen Molekülen ablagern
  • Poly-HRP-Verstärkung: Mehrere HRP-Enzyme werden mit kurzen Polymeren konjugiert, wodurch das Signal mehrfach höher als bei regulären HRP-Systemen verstärkt wird
  • Reaktions-Stopplösung: Geben Sie eine HRP-Stopplösung hinzu, um die HRP-Reaktion anzuhalten
  • Reduktion von Hintergrund: Beziehen Sie zur Eliminierung oder Reduktion von endogener Peroxidase und fluoreszierenden Hintergrundsignalen Blocker ein
Haltbarkeit:
  • Nach Erhalt noch 6 Monate stabil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 Kit ausreichend für 50 Mikroskopobjektträger (18 x 18 mm), mit:
• Blockierpuffer (1x), 22,5 ml
• Poly-HRP-konjugierter Ziege-Anti-Kaninchen-Sekundärantikörper (1x), 22,5 ml
• Alexa Fluor Tyramid-Reagenz
• Wasserstoffperoxid (stabilisierte 3%ige Lösung), 28,5 ml
• Reaktionspuffer (20x), 6 ml
• Reaktionsstopplösung, 8 mg
• Dimethylsulfoxid (DMSO), 200 µl
Bei 2 bis 8 °C lagern Bei vorschriftsmäßiger Lagerung ist dieses Produkt bis 6 Monate nach Erhalt stabil.
50 Objektträger
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf Nasseis
Alexa Fluor 488
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 488 Tyramide SuperBoost™ Kit, goat anti-rabbit IgG > 50 Objektträger