Learn More
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ 488 Microscale Protein Labeling Kit
Alexa Fluor™ 488 Mikrobereich-Proteinmarkierungskit
Marke:  Molecular Probes™ A30006
1227.20 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10184702
  • 1534.00 CHF / 1 Set
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Proteinmarkierungskits
Gekühlt (2 bis 8 °C) und lichtgeschützt lagern.
495/519
20 - 100 µg
Alexa Fluor™
Alexa Fluor 488
Proteine
1 Kit
Fluoreszenz
Konjugationsbasiert
Raumtemperatur
Tetrafluorphenyl (TFP)-Ester
Grün
Alexa Fluor Farbstoffe
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3086991 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/12/2024 Catalog NumberA30006
Chargennummer2770809 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/12/2023 Catalog NumberA30006
Chargennummer2413458 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/12/2023 Catalog NumberA30006
Chargennummer2626258 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/07/2023 Catalog NumberA30006
Chargennummer2381714 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/09/2021 Catalog NumberA30006
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ 488 Microscale Protein Labeling Kit > 1 Kit