Learn More
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ 488 Azid (Alexa Fluor™ 488 5-Carboxamido-(6-Azidohexanyl), Bis(Triethylammoniumsalz)), 5-Isomer
Alexa Fluor™ 488 Azid (Alexa Fluor™ 488 5-carboxamido-(6-Azidohexanyl), Bis(Triethylammoniumsalz)), 5-Isomer
Marke:  Molecular Probes™ A10266
718.20 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10033964
  • 778.00 CHF / 1 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Das grün fluoreszierende Alexa Fluor™ 488-Azid reagiert über eine Kupfer-katalysierte Click-Reaktion mit terminalen Alkinen. Alexa Fluor™ 488 ist nicht nur ein sehr heller und lichtbeständiger Fluorophor zum Einsatz in der Durchflusszytometrie, Mikroskopie und HCS, sondern kann auch als bioorthogonales oder biologisch einzigartiges Hapten in Anwendungen mit Signalverstärkung genutzt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Fest
Azid
DMF (Dimethylformamid), DMSO (Dimethylsulfoxid)
Alkyn
Raumtemperatur
Amin, Azid
Alexa Fluor Farbstoffe
Alexa Fluor™, Molecular Probes™
495
0,5 mg
861.04 g/mol
Bei ≤-20 °C getrocknet und vor Licht geschützt lagern.
Fluoreszenz
Click-iT™
Alexa Fluor™ 488
Grün
519
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2871988 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/03/2024 Catalog NumberA10266
Chargennummer2668585 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/06/2023 Catalog NumberA10266
Chargennummer2500454 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/07/2022 Catalog NumberA10266
Chargennummer2335576 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/07/2021 Catalog NumberA10266
Chargennummer2284606 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/02/2021 Catalog NumberA10266
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ 488 Azid (Alexa Fluor™ 488 5-Carboxamido-(6-Azidohexanyl), Bis(Triethylammoniumsalz)), 5-Isomer > 0,5mg