Learn More
Alantolactone, Tocris Bioscience™
Antiproliferative; induces activin/Smad3 signaling
Marke: Tocris Bioscience
Menge | 10 mg |
---|
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Sesquiterpene lactone. Induces activin/SMAD3 signaling and disrupts Cripto-1/activin receptor type II A interaction. Displays antiproliferative activity in human colon adenocarcinoma HCT-8 cells.
Chemische Identifikatoren
546-43-0 | |
232.32 | |
PXOYOCNNSUAQNS-AGNJHWRGSA-N | |
72724 | |
(3aR,5S,8aR,9aR)-5,8a-dimethyl-3-methylidene-2H,3H,3aH,5H,6H,7H,8H,8aH,9H,9aH-naphtho[2,3-b]furan-2-one |
C15H20O2 | |
MFCD00274568 | |
alantolactone, helenine, eupatal, alant camphor, inula camphor, helenin, elecampane camphor, unii-m7gsn5q1m6, m7gsn5q1m6, 3ar,5s,8ar,9ar-5,8a-dimethyl-3-methylidene-3a,5,6,7,8,8a,9,9a-octahydronaphtho 2,3-b furan-2 3h-one | |
CHEBI:2540 | |
C[C@H]1CCC[C@]2(C)C[C@H]3OC(=O)C(=C)[C@H]3C=C12 |
Spezifikation
Alantolactone | |
C15H20O2 | |
10 mg | |
PXOYOCNNSUAQNS-AGNJHWRGSA-N | |
(3aR,5S,8aR,9aR)-5,8a-dimethyl-3-methylidene-2H,3H,3aH,5H,6H,7H,8H,8aH,9H,9aH-naphtho[2,3-b]furan-2-one | |
72724 | |
232.32 |
546-43-0 | |
MFCD00274568 | |
alantolactone, helenine, eupatal, alant camphor, inula camphor, helenin, elecampane camphor, unii-m7gsn5q1m6, m7gsn5q1m6, 3ar,5s,8ar,9ar-5,8a-dimethyl-3-methylidene-3a,5,6,7,8,8a,9,9a-octahydronaphtho 2,3-b furan-2 3h-one | |
C[C@H]1CCC[C@]2(C)C[C@H]3OC(=O)C(=C)[C@H]3C=C12 | |
232.32 | |
CHEBI:2540 | |
>98% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Alantolactone, Tocris Bioscience™ > 10mg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur