Learn More
Thermo Scientific™ alamarBlue™-Farbstoff
Ermöglicht die Durchführung von drei Assays mit nur einem Farbstoff, einschließlich Zellwachstumsbestimmung, In-vitro-Zytotoxizität und Zytokin-Assays.
Marke:  Thermo Scientific™ Y00-100
556.67 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15559604
  • 836.00 CHF / 100 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Beschreibung
Thermo Scientific™ alamarBlue bietet eine unübertroffene Empfindlichkeit und Vielseitigkeit, sodass drei Assays mit nur einem Farbstoff durchgeführt werden können, einschließlich Zellwachstumsermittlung, In-vitro-Zytotoxizität und Zytokin-Assays.
alamarBlue, ein Resazurin-basiertes Produkt mit verlängerter Inkubationszeit, ist bis zu 5 Tage stabil.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
alamarBlue-Indikatorfarbstoff
Indikatorfarbstoff
100 mL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer255315 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2025 Catalog Number
Chargennummer244131 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/03/2025 Catalog NumberY00-100
Chargennummer178495 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/11/2024 Catalog NumberY00-100
Chargennummer155901 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/08/2024 Catalog NumberY00-100
Chargennummer103759 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/05/2024 Catalog NumberY00-100
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ alamarBlue™-Farbstoff > 100 ml