Learn More
Molecular Probes™ alamarBlue™ Zellviabilitätsreagenz
AlamarBlue™ Zellviabilitätsreagenz
526.00 CHF - 1110.00 CHF
Spezifikation
Zelltyp | Bakterien, eukaryotische Zellen, Pilzzellen |
---|---|
Farbe | Blau |
Inhalt und Lagerung | Im Kühlschrank bei 2 °C bis 8 °C aufbewahren. |
Beschreibung | alamarBlue™ Zellviabilitätsreagenz |
Nachweisverfahren | Kolorimetrisch, Fluoreszenz |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10161053
|
Molecular Probes™
DAL1025 |
25 ml |
526.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10099022
|
Molecular Probes™
DAL1100 |
100 ml |
1110.00 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Das Reagenz alamarBlue ist ein Redoxindikator, der die metabolische Aktivität durch eine kolorimetrische Änderung und ein fluoreszierendes Signal anzeigt. Der bewährte, sichere und nicht toxische Farbstoff wird für die quantitative Analyse von Zellviabilität und Zellproliferation, für Zytokin-Bioassays und bei in-vitro -Studien zur Zytotoxizität eingesetzt.Anwendungen:
- — Bestimmung der Zellproliferation—Das alamarBlue Reagenz ist wasserlöslich, stabil in der Kultur und nicht toxisch
- — Zellviabilitätsassays, einschließlich Zytotoxizitätsmessungen— Metabolische Aktivität und Farbstoffbildung ändern sich proportional zur veränderten Lebensfähigkeit oder Schädigung der Zelle
- Zytokin-Assays—Messung der durch Zytokine induzierten Proliferation, Zellgewinnung und Zellexpansion am Ende der Studie je nach Bedarf
Der alamarBlue Assay basiert auf der Fähigkeit metabolisch aktiver Zellen, das Reagenz in einen fluoreszierenden und kolorimetrischen Indikator umzuwandeln. Beschädigte und nicht lebensfähige Zellen besitzen von sich aus eine geringere metabolische Aktivität und erzeugen ein proportional schwächeres Signal. Der Farbstoff selbst hat eine geringe Toxizität und ist im Allgemeinen sicher für Zellen.
Ein sicherer, praktischer und vielseitiger Assay
alamarBlue Reagenz ist eine Indigo-farbene Flüssigkeit, die nachweislich die immanente Stoffwechselaktivität in Tier-, Pilz- und Bakterienzellen effektiv misst. Da das Reagenz alamarBlue ungiftig ist, können die Effektorzellen am Ende einer Studie zur weiteren Analyse oder Zellexpansion wiedergewonnen werden. Das Reagenz alamarBlue ist wasserlöslich und spart Zeit, die sonst für Waschungs- und Extraktionsschritte aufgewendet werden muss. Das homogene Assay-Format dieses Kits sorgt für beschleunigte Prozesse. Geben Sie das einzelne Reagenz direkt in die Zellsuspension oder zu den angehefteten Zellen im Vollmedium. Das Protokoll kann leicht an automatisierte Verfahren und Assays mit hohem Durchsatz angepasst werden. Die Möglichkeit, den alamarBlue Indikator entweder durch Fluoreszenz oder Spektroskopie nachzuweisen, sorgt im Zusammenhang mit Durchflusszytometrie, Plattenlesegeräten und Mikroskopie für eine gute Kompatibilität.
Experimenteller Nachweis des alamarBlue Reagenz
- Fluorometrie: Durch Anregung bei 530–560 nm und Emission bei 590 nm
- Spektrophotometrie: Messungen mittels Absorption bei 570 und 600 nm
Spezifikation
Bakterien, eukaryotische Zellen, Pilzzellen | |
Im Kühlschrank bei 2 °C bis 8 °C aufbewahren. |
|
Kolorimetrisch, Fluoreszenz | |
Spektralphotometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät, Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
Resazurin | |
530 bis 560 nm | |
96-Well-Platte, Küvetten, 384-Well-Platte | |
alamarBlue™ | |
Geeignet für hohe Durchsätze |
Blau | |
alamarBlue™ Zellviabilitätsreagenz | |
Viabilitätsassay | |
Zellviabilitätsreagenz | |
590 nm | |
Flüssig | |
1 bis 4 Std. (bis zu 24 Stunden bei niedrigen Zellzahlen) | |
Nasseis |