Learn More
Molecular Probes™ alamarBlue™ Zellviabilitätsreagenz
AlamarBlue™ Zellviabilitätsreagenz
Marke:  Molecular Probes™ DAL1025
390.64 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10161053
  • 514.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das Reagenz alamarBlue ist ein Redoxindikator, der die metabolische Aktivität durch eine kolorimetrische Änderung und ein fluoreszierendes Signal anzeigt. Der bewährte, sichere und nicht toxische Farbstoff wird bei der quantitativen Analyse der Zellviabilität und Zellproliferation, bei Zytokin-Bioassays und bei In-vitro-Studien zur Zytotoxizität eingesetzt.
Anwendungen:
Bestimmung der Zellproliferation—Das alamarBlue Reagenz ist wasserlöslich, stabil in der Kultur und nicht toxisch
Assays zur Zellviabilität, einschließlich Zytotoxizität—Metabolische Aktivität und Farbstoffbildung ändern sich proportional zur veränderten Lebensfähigkeit oder Schädigung der Zelle
Zytokin-Assays—Messung der durch Zytokine induzierten Proliferation, Zellgewinnung und Zellexpansion am Ende der Studie je nach Bedarf
alamarBlue Reagenz als Zellviabilitätsassay-Reagenz
Der alamarBlue Assay basiert auf der Fähigkeit metabolisch aktiver Zellen, das Reagenz in einen fluoreszierenden und kolorimetrischen Indikator umzuwandeln. Beschädigte und nicht lebensfähige Zellen besitzen eine geringe metabolische Aktivität und erzeugen dadurch ein proportional schwächeres Signal. Der Farbstoff selbst verfügt über eine geringe Toxizität und ist im Allgemeinen für Zellen unbedenklich.
Ein sicherer, praktischer und vielseitiger Assay
alamarBlue Reagenz ist eine indigofarbene Flüssigkeit, die nachweislich die immanente Stoffwechselaktivität in Tier-, Pilz- und Bakterienzellen effektiv misst. Da das Reagenz alamarBlue ungiftig ist, können die Effektorzellen am Ende einer Studie zur weiteren Analyse oder Zellexpansion wiedergewonnen werden. Das Reagenz alamarBlue ist wasserlöslich und spart Zeit, die sonst für Waschungs- und Extraktionsschritte aufgewendet werden muss. Das homogene Assay-Format dieses Kits sorgt für beschleunigte Prozesse. Geben Sie das einzelne Reagenz direkt in die Zellsuspension oder zu den angehefteten Zellen im Vollmedium. Das Protokoll kann leicht an automatisierte Verfahren und Assays mit hohem Durchsatz angepasst werden. Die Möglichkeit, den Farbstoff alamarBlue durch Fluoreszenz und Spektroskopie anzuzeigen, sorgt im Zusammenhang mit Durchflusszytometrie, Platten-Reader und Mikroskopie für gute Kompatibilität.
Experimenteller Nachweis mit dem AlamarBlue Reagenz
Fluorimetrie: Durch Anregung bei 530 bis 560 nm und Emission bei 590 nm
Spektrophotometrie: Durch Absorptionsmessungen bei 570 und 600 nm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bakterien, eukaryotische Zellen, Pilzzellen
Im Kühlschrank bei 2 °C bis 8 °C aufbewahren.
Kolorimetrisch, Fluoreszenz
Spektralphotometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät, Mikrotiterplatten-Lesegerät
Resazurin
530 bis 560 nm
96-Well-Platte, Küvetten, 384-Well-Platte
alamarBlue™
Nasseis
Blau
alamarBlue™ Zellviabilitätsreagenz
Viabilitätsassay
Zellviabilitätsreagenz
590 nm
Flüssig
1 bis 4 Std. (bis zu 24 Stunden bei niedrigen Zellzahlen)
25 ml
Geeignet für hohe Durchsätze