Learn More
ALAD Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Bio-Techne NBP1-89157
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18215626
  • 579.00 CHF / 0.10 Milliliter
Verfügbar ab: 25-06-2025
Beschreibung
ALAD Polyclonal specifically detects ALAD in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
ALAD Antibody, Novus Biologicals™ > 0.1mL; Unlabeled