Learn More
Al-24 Schlauch, ein Ende geschlossen, Außendurchmesser: 24 mm Innendurchmesser: 18 mm, Thermo Scientific Chemicals
251.00 CHF - 518.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Al-24 Tube
Namenshinweis One end closed
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11322868
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
030093.DM
100 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11372868
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
030093.DR
200 mm
269.00 CHF
200 Millimeter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11362868
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
030093.DW
300 mm
275.00 CHF
300 Millimeter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11332868
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
030093.EH
600 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11312868
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
030093.EM
800 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11342868
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
030093.EO
1000 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Al-24 Tube
One end closed
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : U
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Al-24 Schlauch, ein Ende geschlossen, Außendurchmesser: 24 mm Innendurchmesser: 18 mm, Thermo Scientific Chemicals