Learn More
Al-23 Schlauch, ein Ende geschlossen, Außendurchmesser: 45 mm Innendurchmesser: 38 mm, Thermo Scientific™
416.35 CHF - 743.79 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Al-23 Tube |
---|---|
Namenshinweis | One end closed |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11322828
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030083.DM |
100 mm | N/A | ||||||
11302828
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030083.DR |
200 mm | N/A | ||||||
11312828
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030083.DW |
300 mm | N/A | ||||||
11392818
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030083.EH |
600 mm | N/A | ||||||
11382818
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030083.EM |
800 mm | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Al-23 Tube | |
One end closed |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : U
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen