Learn More
Al-23 Schlauch, ein Ende geschlossen, Außendurchmesser: 30 mm Innendurchmesser: 25 mm, Thermo Scientific Chemicals
73.19 CHF - 504.17 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Al-23 Tube |
---|---|
Namenshinweis | One end closed |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11352808
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030080.DM |
100 mm |
369.00 CHF
100 Millimeter |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11322808
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030080.DR |
200 mm | N/A | |||||||
11342808
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030080.DW |
300 mm |
348.00 CHF
300 Millimeter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11332808
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030080.EH |
600 mm |
439.00 CHF
600 Millimeter |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11302808
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030080.EM |
800 mm | N/A | |||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Al-23 Tube | |
One end closed |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : U
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen