Learn More
Al-23 Schlauch, ein Ende geschlossen, Außendurchmesser: 15 mm Innendurchmesser: 10 mm, Thermo Scientific™
118.18 CHF - 264.55 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Al-23 Tube |
---|---|
Namenshinweis | One end closed |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11392768
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030074.DM |
100 mm | N/A | ||||||
11352768
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030074.DR |
200 mm | N/A | ||||||
11362768
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030074.DW |
300 mm | N/A | ||||||
11382768
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030074.EH |
600 mm | N/A | ||||||
11372768
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030074.EM |
800 mm | N/A | ||||||
11302778
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
030074.EO |
1000 mm | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Al-23 Tube | |
One end closed |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : U
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen