Learn More
Al-23 Schlauch, beide Enden offen (dünne Wände), Außendurchmesser: 6 mm Innendurchmesser: 5 mm, Thermo Scientific Chemicals
auf Anfrage - 74.36 CHF
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11318247
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031706.DM |
100 mm |
40.20 CHF
100 Millimeter |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11308247
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031706.DR |
200 mm |
61.20 CHF
200 Millimeter |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11388237
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031706.DW |
300 mm | N/A | |||||||
15451237
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031706.Q@ |
400 mm | N/A | |||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Both ends open (Thin walls) |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : U
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen